EP5910753004
Plate carrier for Eppendorf® S-4xUniversal Rotor
for MTP, DWP, and PCR plates, pack of 2 ea, for Centrifuge 5910 R
Größe auswählen
CHF 351.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 351.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for Centrifuge 5910 R
for MTP, DWP, and PCR plates
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5910753004
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with Rotor S-4xUniversal
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Swing-bucket rotors and adapters accommodate tubes and bottles from 0.2 ml to 750 ml
- Plate rotor options for centrifugation of all types of mtp, pcr or deepwell plates
- Fixed-angle rotors for high-speed molecular biology applications in tubes from 0.2 ml to 50 ml
- High centrifugation speed of up to 22, 132 x g (14, 000 rpm)
- Aerosol-tight Eppendorf quick-lock caps and lids allow fast and ergonomic lid locking
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)