EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom
Leistungsmerkmale
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Verpackung
pack of 2
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5825740009 (Global)
Parameter
3,197 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Höhe
39 mm
Durchmesser
11 mm
Kompatibilität
for use with 750 mL round bucket
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)