Merck
EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’220.00
CHF 1’220.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’220.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 1’220.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820772000 (Global)
Parameter
20,913 × g max. RCF
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Allgemeine Beschreibung
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)