EP5820754001
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-104, for 5810/5810R, aerosol-tight, with 4 x 750 mL plate buckets
Größe auswählen
CHF 3’620.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 3’620.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 4 x plate buckets (aerosol-tight, capable)
aerosol-tight
for 5810/5810R
high-capacity swing-bucket rotor
with 4 x 750 mL plate buckets
with 4 × DWP buckets with plate carriers
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820754001 (Global)
Parameter
2,568 × g max. RCF
3,900 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Medium capacity swing-bucket Rotor
- aerosol-tight capable for safe centrifugation of hazardous samples
- The rotor reaches 3,900 rpm maximum speed with 3,214 × g maximum RCF
- Includes 4 deep well plates (DWP) buckets
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)