Merck
EP5804746007
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
S-4-72, with 4 × 250 mL round buckets
Synonym(e):
Centrifuge rotor, Eppendorf rotor
Größe auswählen
1 EA
CHF 2’550.00
CHF 2’550.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 2’550.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103909
NACRES:
NB.82
CHF 2’550.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
to hold 4 x 250 mL round buckets
economic swing- bucket rotor
with 4 × 250 mL round buckets
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5804746007 (Global)
Parameter
3,234 × g max. RCF
4,200 rpm
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Allgemeine Beschreibung
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Economic swing-bucket rotor designed for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges. The 4-place rotor can accommodate 4 buckets of 250 mL.
Anwendung
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R centrifuges are suitable for blood, bacteria, cell culture centrifugation.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Economic swing-bucket Rotor
  • The rotor reaches 4,200 rpm maximum speed with 3,234 × g maximum RCF
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)