EP5820771003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 24 x 15 mL conical tubes, with 24 steel sleeves and adapters
Größe auswählen
CHF 871.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 871.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
to hold 24 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 24 steel sleeves and adapters
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5820771003 (Global)
Parameter
5500 rpm speed
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)