Merck
EP5495511008
Eppendorf® Lid
for use with 5425
Größe auswählen
2 EA
CHF 281.00
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 EA
CHF 281.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
rotor lid
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5495511008
Methode(n)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5425
Allgemeine Beschreibung
Eppendorf centrifuge 5425/R lid for rotor F-32-0.2-PCR.
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)