Merck
EP5427756000
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, polypropylene
Größe auswählen
1 EA
CHF 178.00
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 178.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103913
NACRES:
NB.82
CHF 178.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
not aerosol-tight
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5427756000 (Global)
Methode(n)
centrifugation: suitable
Kompatibilität
for use with 5430 R
for use with 5430
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)