Merck
EP5242956003
Eppendorf® Microloader
pkg of 192 ea
Synonym(e):
Flow indicator
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
Verpackung
pkg of 192 ea
Hersteller/Markenname
Eppendorf® 5242956003
Allgemeine Beschreibung
  • Microloader-Spitzen sind besonders lang, dünn und flexibel zum Füllen von Mikrokapillaren für die Mikroinjektion
  • Die einzigartigen Spitzen sind ideal für die Rückgewinnung von überschüssiger Lösung aus der Kapillare
  • Sie bieten die ideale Lösung wo eine zusätzliche Reichweite erforderlich ist, wenn Kleinstvolumen pipettiert werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mikroladerspitze mit einem Volumenbereich von 0,5 bis 20 ul
  • Hellgraue Spitzen von 100 mm Länge
Rechtliche Hinweise
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Microloader is a trademark of Eppendorf AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)