Merck
Z381853
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, flat tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
Größe auswählen
1 PKG
CHF 124.00
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
CHF 124.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121606
NACRES:
NB.01
CHF 124.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
polypropylene
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200 ea (Bulk packed)
Hersteller/Markenname
Sorenson 1512
Maximales Volumen
10 μL
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Anwendung
For loading sample wells in 0.4 mm sequencing gels.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)