Merck
CLS4884
Corning®-Pipettenspitzen zur Gelbeladung
1 - 200 μL, end of tip thickness 0.2 mm, tip flat
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121606
NACRES:
NB.01
Materialien
natural tip
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
Verpackung
rack of 200
Hersteller/Markenname
Corning 4884
Länge
83 mm
Volumenbereich
1-200 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Polypropylen-Pipettenspitzen zur Gelbeladung von Corning sind mit einem dicken Kapillarende versehen, das einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Gelen für die Elektrophorese ermöglicht.
  • Die Spitzen sind 83 mm lang.
  • Gesamtkapazität von 200 μL
  • 200 Spitzen/Gestell
  • Nicht steril
  • Als RNase-/DNase-frei zertifiziert, pyrogenfrei und ohne Spurenmetalle
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.