Wichtige Dokumente
E2520
Anti-Epidermal Growth Factor antibody, Mouse monoclonal
clone EGF-10, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-CEGF
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
EGF-10, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 6 kDa
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
dot blot: 0.1 μg/mL using recombinant human EGF
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using human tissue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
research pathology
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... EGF(1950)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)