Merck
T9650
Sigma-Aldrich
Tris-Acetat EDTA-Puffer
10× concentrate, BioReagent, for molecular biology, non-sterile; 0.2 μm filtered
Synonym(e):
TAE-Puffer
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105319
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Produktlinie
BioReagent
Form
solution
Eignung
suitable for gel electrophoresis (after dilution to working concentration)
Fremdaktivität
Protease, none detected
RNAse, none detected
SMILES String
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3.C2H4O2/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChIKey
HGEVZDLYZYVYHD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Tris-Acetat-EDTA-Puffer wird zur Vorbereitung von Agarosegel während der Agarosegel-Elektrophorese zur DNA-Bestimmung verwendet.
TAE-Laufpuffer ist der in der DNA-Agarosegel-Elektrophorese am häufigsten verwendete Puffer, wird aber auch in der nicht-denaturierenden RNA-Agarosegel-Elektrophorese eingesetzt. Doppelsträngige DNA läuft in TAE tendenziell schneller als in anderen Puffern, kann sich aber während erweiterter Elektrophorese erschöpfen. Eine Pufferzirkulation oder ein Pufferaustausch während erweiterter Elektrophorese kann die geringere Pufferungskapazität beheben. Die Verdünnung des konzentrierten TAE-Puffers ergibt einen 1× TAE-Puffer mit 40 mM Tris-Acetat und 1 mM EDTA, pH 8,3. Der 1× TAE-Puffer wird sowohl im Agarosegel als auch als Laufpuffer verwendet. Für maximale Auflösung werden angewendete Spannungen von unter 5 V/cm (Abstand zwischen den Elektroden des Geräts) empfohlen.
Sonstige Hinweise
0,4 M Tris-Acetat, pH ca. 8,3, enthält 0,01 M EDTA.
Angaben zur Herstellung
Lösung mit 18 Megohm Wasser hergestellt.
Wird mit BioPerformance-zertifizierter Trizma-Base (T6066) und EDTA-Dinatriumsalz der molekularbiologischen Güteklasse (E5134) hergestellt. Lösungen enthalten außerdem Essigsäure (A6283), die pulverisierte Mischung enthält Trizma-Acetat (T1258).
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Circular polymerase extension cloning for high-throughput cloning of complex and combinatorial DNA libraries
Quan J and Tian J
Nature Protocols, 6(2), 242-242 (2011)
Yuksel Temiz et al.
Scientific reports, 8(1), 10603-10603 (2018-07-15)
The ever-increasing need for portable, easy-to-use, cost-effective, and connected point-of-care diagnostics (POCD) has been one of the main drivers of recent research on lab-on-a-chip (LoC) devices. A majority of these devices use microfluidics to manipulate precisely samples and reagents for
Joseph P Torella et al.
Nature protocols, 9(9), 2075-2089 (2014-08-08)
Recombination-based DNA construction methods, such as Gibson assembly, have made it possible to easily and simultaneously assemble multiple DNA parts, and they hold promise for the development and optimization of metabolic pathways and functional genetic circuits. Over time, however, these
Protokolle
TAE and TBE are both used as running buffers for nucleic acid electrophoresis but have some important differences. Review our recipes and video to give your application the best chance of success.
TAE und TBE werden beide als Laufpuffer für die Nukleinsäureelektrophorese verwendet, weisen jedoch einige wichtige Unterschiede auf. Sehen Sie sich unsere Rezepturen und Videos an, damit Ihre Anwendung die besten Erfolgsaussichten erhält.