SRP0239
EGFR Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, HER1, PIG61, Proto-oncogene c-ErbB-1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Assay
≥70% (SDS-PAGE)
Form
aqueous solution
Wirksamkeit
≥0.14 units/mg
Mol-Gew.
87.3 kDa
Verpackung
pkg of 10 μg
Konzentration
>0.02 mg/mL
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... EGFR(1956)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- photo-cross-linking assays
- StavroX cross-linking site identification
- in vitro kinase assay
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)