Wichtige Dokumente
E007626
Phenylmethansulfonylfluorid
Synonym(e):
α-Toluol-sulfonylfluorid, Benzylsulfonylfluorid, DFP-Substitute, PMSF
About This Item
Empfohlene Produkte
SMILES String
FS(=O)(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)