D9184
Dexamethason
meets USP testing specifications
Synonym(e):
(11β,16α)-9-Fluor-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, 9α-Fluor-16α-methylprednisolon, Prednisolon F
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
97.0-102.0%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
262-264 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
InChI
1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
InChIKey
UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCB1(5243) , CYP3A4(1576) , IL4(3565) , IL5(3567) , NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671) , Abcb1b(18669) , Ifng(15978) , Nos2(18126) , Ptgs2(19225) , Tnf(21926)
rat ... Ar(24208) , Nr3c1(24413) , Tnf(24835)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zur Untersuchung der osteogenen und chondrogenen Differenzierung von mesenchymalen Stammzellen aus dem Knochenmark (MSCs).
- in α-MEM (Minimum Essential Medium) zur Induktion der osteogenen und adipogenen Differenzierung in mesenchymalen Stammzellen aus menschlichem Knochenmark und Nabelschnurblut.
- zur Isolierung und Charakterisierung von mesenchymalen Stammzellen, die aus 6 bis 8 Wochen alten C57BL/6J-Mäusen isoliert wurden.
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves