The fatty acid content is not determined for this product. Please see options below of items where the fatty acid content is reported:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1887
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a3782
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 74.80 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 124.00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 378.00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 749.00 |
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 1'640.00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 2'800.00 |
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Segment
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer calculated mol wt 66478 Da
technique(s)
ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable
impurities
HIV I and HIVII, HCV and HBsAg, tested negative
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Application
- beim Cyclophilinisomerase-Assay
- als Bestandteil von Blockierungslösung für die Immungoldquantifizierung von Aminosäuren und Proteinen in komplexen subzellulären Kompartimenten
- in G-pseudotypisierten HIV(PHIV)-Assaygemischen zur Analyse seiner Wirkung auf die antivirale Wirkung von GSK364735.
Klinisch wird es in ernsten und oftmals lebensbedrohlichen Fällen verwendet, z. B. bei Schock und Blutverlust durch Trauma, Verbrennungen und Operationen.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis) | description lyophilized powder, essentially fatty acid free | description lyophilized powder, essentially protease free, ≥96% (agarose gel electrophoresis) | description Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE) |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥96% (SDS-PAGE) |
| technique(s) western blot: suitable, ELISA: suitable, tissue culture: suitable | technique(s) ELISA: suitable, tissue culture: suitable, western blot: suitable | technique(s) tissue culture: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Humanserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Does the albumin contain fatty acids?
1 answer-
Helpful?
-
-
本製品はプールした血清由来のHSAになりますでしょうか?また、インフォームドコンセントは取得されていますでしょうか?
1 answer-
This product is derived from pooled serum. Informed consent has been obtained.