D7810
Anti-Daxx antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-BING2, Anti-DAP6, Anti-EAP1, Anti-SMIM40
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
IgG fraction of antiserum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen 120 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human, monkey
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAXX(1616)
mouse ... Daxx(13163)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blot (1:4,000 using human acute lymphoma Jurkat whole cell extract)
- microarray
- the detection and localization of Daxx by immunoblotting
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable