Wichtige Dokumente
D1194
Anti-Derlin-2 in Kaninchen hergestellte Antikörper
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonym(e):
Anti-DERL2, Anti-Der1-like domain family, member 2
Größe auswählen
CHF 478.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 478.00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
antigen ~21 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Konzentration
~1.0 mg/mL
Methode(n)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using whole extract of mouse 3T3 cells
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DERL2(51009)
mouse ... Derl2(116891)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)