Wichtige Dokumente
P6248
Anti-Parkin antibody, Mouse monoclonal
clone PRK8, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Anti-AR-JP, Anti-LPRS2, Anti-PARK2, Anti-PDJ
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
PRK8, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
mouse, rat, hamster, human
Konzentration
~2 mg/mL
Methode(n)
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using using rat brain cytosolic S1 extract
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PARK2(5071)
mouse ... Park2(50873)
rat ... Park2(56816)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
- Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- Immunoblotting
- Immunoprecipitation[63}
- Immunocytochemistry
- to label parkin in pull-down assay
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)