D041
S(+)-Propylnorapomorphine hydrochloride
solid
Synonym(e):
S(+)-NPA hydrochloride, S(+)10,11-Dihydroxy-N-n-propylnoraporphine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Farbe
off-white
Löslichkeit
H2O: moderately soluble
ethanol: soluble (Solutions should be freshly prepared.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.[H][C@@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1CCC)c24
InChI
1S/C19H21NO2.ClH/c1-2-9-20-10-8-12-4-3-5-14-17(12)15(20)11-13-6-7-16(21)19(22)18(13)14;/h3-7,15,21-22H,2,8-11H2,1H3;1H/t15-;/m0./s1
InChIKey
PCOQOGIDTIFQAM-RSAXXLAASA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable