Fortfahren mit
1041008
USP
Apomorphinhydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
R-(−)-Apomorphin -hydrochlorid Hemihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 536.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H17NO2 · HCl · 1/2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.79
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
CHF 536.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
apomorphine
manufacturer/tradename
USP
mp
285-287 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].[H]O[H].[H][C@]12Cc3ccc(O)c(O)c3-c4cccc(CCN1C)c24.[H][C@]56Cc7ccc(O)c(O)c7-c8cccc(CCN5C)c68
InChI
1S/2C17H17NO2.2ClH.H2O/c2*1-18-8-7-10-3-2-4-12-15(10)13(18)9-11-5-6-14(19)17(20)16(11)12;;;/h2*2-6,13,19-20H,7-9H2,1H3;2*1H;1H2/t2*13-;;;/m11.../s1
InChI key
CXWQXGNFZLHLHQ-DPFCLETOSA-N
Gene Information
General description
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website des herausgebenden Arzneibuchs.
Application
Es ist für die Verwendung als USP-Referenzstandard in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Es wird auch zum Herstellen von Standard- und Systemeignungslösungen für die Analyse von organischen Verunreinigungen mittels LC-UV gemäß der Monografie des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jeglicher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
149600815150001044469
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
apomorphine
API family
papaverine
API family
phenazopyridine
API family
atomoxetine
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815)
Gene Information
-
Gene Information
human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335)
Gene Information
human ... SLC6A2(6530)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apomorphinhydrochlorid
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)