D0306
DIPSO
BioXtra, pH 4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O), ≥98% (titration)
Synonym(e):
3-(N,N-Bis-[2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropansulfonsäure, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropanesulfonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥98% (titration)
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
4.0-5.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
Nützlicher pH-Bereich
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
mp (Schmelzpunkt)
189-192 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Absorption
≤0.025 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.025 at 280 in H2O at 0.1 M
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
OCCN(CCO)CC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-3-1-8(2-4-10)5-7(11)6-15(12,13)14/h7,9-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChIKey
XCBLFURAFHFFJF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable