Merck
B6755
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS-Propan
≥99.0% (titration)
Synonym(e):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propan, 2,2′-(Propan-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol)
About This Item
Lineare Formel:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.33
Beilstein:
1786109
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (titration)
Form
powder
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp (Schmelzpunkt)
164-165 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 30 % (w/w), clear, colorless
Dichte
1.179 g/cm3 at 20—25 °C
1.189 g/cm3 at 20—25 °C
Eignung
suitable for chromatography
suitable for electrophoresis buffers
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChIKey
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
BIS-TRIS-Propanpuffer, auch bekannt als BTP, ist ein zwitterionischer biochemischer Puffer, der für die pH-Regulierung in verschiedenen Laboranwendungen, insbesondere in der Molekularbiologie, Biochemie und Elektrophorese, verwendet wird. Sein großer Pufferbereich von pH 6,3 bis 9,5 wird auf die beiden pKa-Werte von 6,8 (pKa1) und 9,0 (pKa2) zurückgeführt, die nahe beieinander liegen. Diese breite Palette macht es sehr vielseitig zur Aufrechterhaltung stabiler pH-Bedingungen in einer Vielzahl von Experimenten.
Darüber hinaus ist BIS-TIS-Propan eine wasserlösliche Puffersubstanz, die eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Stabilität und Aktivität von Restriktionsenzymen spielt. Seine Pufferkapazität ist insbesondere für Experimente, die pH-Werte von 6 bis 7 erfordern, von Vorteil. Im Vergleich zu Tris-Puffer, der eine schlechte Pufferkapazität unter einem pH-Wert von 7,5 und bei Temperaturänderungen signifikante pKa-Schwankungen aufweist, erweist sich BIS-TRIS-Propan als überlegenes Produkt. Darüber hinaus findet es Anwendung in Verbindung mit Salzsäure-Puffer zur Stabilisierung von Farnesyldiphosphat, vor allem bei der Isolierung aus Saccharomyces-cerevisiae-Stämmen. Es kann insbesondere auch als Ligand dienen und mit Lanthanoid(III) dinukleäre Hydroxokomplexe bilden.
Anwendung
BIS-TRIS-Propan kann für die folgenden Untersuchungen verwendet werden:
  • als Puffer zur Untersuchung des Einflusses von Anionen mit unterschiedlichen nukleophilen Eigenschaften auf die Autooxidation von Oxymyoglobin (MBO2).[1]
  • zur Reinigung von Glucose-bindendem Protein aus Membranen von Sulfolobus solfataricus.[2]
  • als Puffer während der GeO2-Mineralisierung.[3]
  • als Pufferkomponente in einer Untersuchung zur Umweltforschung[4]
  • als Pufferkomponente zur Aufrechterhaltung optimaler pH-Bedingungen während der Aufreinigung und Vorbereitung technischer Enzyme[5]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für die Forschung in der Biologie und Biochemie
  • Bestätigte geringe Schwermetallkontamination, geeignet für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung von pH 6,3 bis 9,5 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 6,8 und 9,0 (25 °C)
  • In Wasser gut löslich
Sonstige Hinweise
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
S V Albers et al.
Journal of bacteriology, 181(14), 4285-4291 (1999-07-10)
The archaeon Sulfolobus solfataricus grows optimally at 80 degrees C and pH 2.5 to 3.5 on carbon sources such as yeast extracts, tryptone, and various sugars. Cells rapidly accumulate glucose. This transport activity involves a membrane-bound glucose-binding protein that interacts
Y Satoh et al.
The Journal of biological chemistry, 256(20), 10272-10275 (1981-10-25)
In the presence of a salt in an excess amount, the oxidation of native MbO2 was enhanced considerably above the normal autoxidation in buffr alone with the formation of the corresponding MetMb . anion complex. This anion-induced oxidation of MbO2
Engineering the Organophosphorus Acid Anhydrolase Enzyme for Increased Catalytic Efficiency and Broadened Stereospecificity on Russian VX
Daczkowski CM et al.
Biochemistry, 54, 6423-6433 (2015)
Estefania Boix et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(44), 16902-16910 (2014-10-11)
We demonstrate the use of silk based proteins to control the particle/crystallite size during GeO2 formation, using a bio-mimetic approach at circumneutral pH and ambient temperature. Multicrystalline GeO2 was prepared from germanium tetraethoxide (TEOG) in the presence of different silk-based
Elisabeth Dohmann Chang et al.
Environmental science & technology, 55(10), 6848-6856 (2021-03-17)
Water pH is predicted to affect the uptake of ionizable pharmaceuticals in fish. The current study used an in vitro primary fish gill cell culture system to assess the effect of pH values in the range of 4.5-8.75 on the
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. i have question about quality level, what does say being high or low level of this parameter?
    1 answer
    1. This product is an Quality level 400. These levels range from level 100 to 600. The image below offers an overview of the Quality Levels. Additional information on the M-Clarity quality system, can be found by referring to the following links below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/346/647/m-clarity-quality-attributes-fl12541en-ms.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/m-clarity-program
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf