Merck
221473
Sigma-Aldrich
Kaliumhydroxid
ACS reagent, ≥85%, pellets
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
eCl@ss:
38100303
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Assay
≥85%
Form
pellets
Verunreinigungen
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
pH-Wert
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumhydroxid ist ein anorganisches Salz, das hauptsächlich als Vorläufer für die Synthese anderer Kaliumverbindungen, wie Kaliumacetat, Kalimbicarbonat und Kaliumcarbonat, verwendet wird. Auf kommerzieller Ebene wird es durch die Elektrolyse von Kaliumchlorid synthetisiert.
Anwendung
Kaliumhydroxid kann in den folgenden Verfahren eingesetzt werden:
  • Umwandlung von Nitrilen zu Amid in tert-Butanol.
  • Kreuzkupplung von Arylhaliden mit verschiedenen schwefel-, sauerstoff- und stickstoffhaltigen Nukleophilen in Dimethylsulfoxid.
  • Als Aktivator für die Herstellung von Aktivkohle aus Maiskolben.
  • Als Base für die N-Alkylierung von stickstoffhaltigen Heterocyclen in Polyethylenglykolether-Lösungsmitteln..
  • Synthese von (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one aus (S)-Phenylalaninol.
  • Zum Katalysieren der Polymerisation von Propylenoxid.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dimethyl Sulfoxide/Potassium Hydroxide: A Superbase for the Transition Metal-Free Preparation of Cross-Coupling Products
Yuan Y, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(17), 2892-2898 (2010)
Potassium acetate by fermentation with Clostridium thermoaceticum
Shah MM, et al.
Applied Biochemistry and Biotechnology (1997)
Ledgard J
The Preparatory Manual of Explosives., 79-79 (2009)
N-Alkylation of pyrrole, indole, and several other nitrogen heterocycles using potassium hydroxide as a base in the presence of polyethylene glycols or their dialkyl ethers
Sukata K
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56(1), 280-284 (1983)
Preparation of high surface area activated carbon from corn by chemical activation using potassium hydroxide
Bagheri N & Abedi J
Chemical Engineering Research and Design, 87(8), 1059-1064 (2009)