CLS4840
Corning® microvolume pipet tips
0.2-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural tip
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Verpackung
bag of 1000
case of 10000
Hersteller/Markenname
Corning 4840
Volumenbereich
0.2-10 μL
Volumen
0.2—10 μL
Kompatibilität
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)