Merck
CLS4867
Corning® universal fit pipet tips
100-1000 μL universal fit racked pipet tips, blue, non-sterile, 10 racks/case, 1000 tips/case
Synonym(e):
pipet tips, pipette tips
Größe auswählen
1000 EA
CHF 102.00
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EA
CHF 102.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 102.00
Check Cart for Availability
Materialien
blue tip
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
100 Tips/Rack
Verpackung
pack of 100
Hersteller/Markenname
Corning 4867
Volumenbereich
100-1000 μL
Volumen
100—1000 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Corning® Universal Fit Pipet Tips
Corning Universal Fit ploypropylene pipet tips are designed to provide a reliable fit with all major brand pipettors and have a bevelled orifice to help ensure fluid delivery. All racked tips are certified RNase/DNase free and nonpyrogenic.
  • Reliable fit with all major brand pipettors
  • Bevelled orifice to help ensure fluid delivery
  • Certified RNase/DNase free and nonpyrogenic
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.