Merck
CLS3598
Corning® TC-behandelte 96-Well-Mikrotiterplatten
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonym(e):
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
Größe auswählen
100 EA
CHF 411.00
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 411.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
CHF 411.00
Check Cart for Availability
Materialien
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
Beschreibung
Flat Bottom, Polystyrene, 5 per Bag, with Lid, Sterile
Sterilität
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 3598
Größe
75-200 μL
96 wells
Well-Durchm.
6.4 mm
Well-Volumen
360 μL
Arbeitsvolumen
0.1-0.2 mL
Farbe
clear
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Ringe am Deckel verhindern Kreuzkontamination. Alle Platten haben eine einheitliche Grundfläche und einen erhöhten Rand, der das Stapeln erleichtert. Alphanumerische Codes dienen zur Well-Identifizierung. Aus Polystyrol, soweit nicht anders angegeben.
  • Flat bottoms with 360 μL total volume
  • Recommended working volumes of 75 to 200 μL
  • Treated for optimal cell attachment
  • Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
  • Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Individual alphanumeric codes for well identification
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)