CLS3512
Corning® Costar® TC-behandelte Multiwellplatten
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Größe auswählen
CHF 473.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 473.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
Beschreibung
growth area 3.8 cm2
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
Hersteller/Markenname
Corning 3512
Größe
12 wells
Well-Durchm.
22.1 mm
Well-Volumen
6.9 mL
Well-Arbeitsvolumen
0.76-1.14 mL
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)