Merck
CLS3736
Corning ®Costar® unbehandelte Multiwellplatten
size 6 wells, clear, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Synonym(e):
cell culture plate, multi well plates, multiwell plates, not treated, tissue culture plates, well plates
Größe auswählen
100 EA
CHF 370.00
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
CHF 370.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
CHF 370.00
Check Cart for Availability
Materialien
clear
clear bottom
flat bottom
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
pkg of bulk pack
Hersteller/Markenname
Corning 3736
Größe
6 wells
Well-Volumen
16.8 mL
Well-Arbeitsvolumen
1.9-2.9 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (cell culture)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
  • Flacher Boden
  • Nicht-reversible Deckel mit Kondensationsringen, um Kontaminierungen zu verringern
  • Individuelle alphanumerische Codes zur Well-Identifizierung
  • Einheitliche Stellfläche für leichtes Stapeln
  • Zertifiziert pyrogenfrei
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)