Merck
CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Größe auswählen
48 EA
CHF 504.00
CHF 504.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EA
CHF 504.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
CHF 504.00
Check Cart for Availability
Produktbezeichnung
Corning® Transwell®-Zellkultureinsätze mit Polyestermembran, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
pack of 12
case of 48
Hersteller/Markenname
Corning 3470
Einsatzarbeitsvolumen
0.1 mL
Membrandurchm.
6.5 mm
Membrandicke
10 μm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.33 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
clear
Porengröße
0.4 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • 10μm dicke transparente Polyester-Membran
  • Für optimale Zelladhäsion behandelt
  • Verpackung: 12 Einsätze in einer 24-Well-Mikrotiterplatte, 4 Platten pro Karton
  • Ausgezeichnete Sichtbarkeit unter einem Phasenkontrastmikroskop
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, einfach zu verwendende, permeable Trägervorrichtungen für die Analyse von verankerungsabhängigen und verankerungsunabhängigen Zelllinien. Sie weisen eine 10 mm dünne, mikroskopisch transparente Polyestermembran auf, die für optimale Zelladhäsion und optimales Wachstum einer Gewebekulturbehandlung unterzogen wird.
Bietet unter einem Phasenkontrastmikroskop eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Zellen und ermöglicht die Beurteilung der Lebensfähigkeit der Zellen und der Monolayer-Bildung.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sivakumar Murugadoss et al.
Particle and fibre toxicology, 17(1), 10-10 (2020-02-27)
The terms agglomerates and aggregates are frequently used in the regulatory definition(s) of nanomaterials (NMs) and hence attract attention in view of their potential influence on health effects. However, the influence of nanoparticle (NP) agglomeration and aggregation on toxicity is
Karolien Hollanders et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(2), 1335-1348 (2015-01-30)
Rho kinase (ROCK) is associated with VEGF-driven angiogenesis, as well as with inflammation and fibrosis. Therefore, the effect of AMA0428, a novel ROCK inhibitor, was studied in these processes, which highly contribute to the pathogenesis of neovascular AMD. The effect