Merck
CLS3464
Corning® Costar® 24 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface flat bottom clear polystyrene wells, round wells, clear plate, PET membrane, sterile, case of 48 ea, pack of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
product name
Corning® Costar® Transwell® Zellkultureinsätze, TC treated, PET membrane, diam. 6.5 mm, pore size 8.0 μm, sterile
Materialien
PET membrane
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
pack of 12 ea
case of 48 ea
Hersteller/Markenname
Corning 3464
Durchmesser
6.5 mm
Membrandicke × Durchm.
10 μm × 6.5 mm
Größe
24 wells
Well-Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
clear
Porengröße
8 μm
8.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Die Transwell® Zellkultureinsätze zeichnen sich durch ein charakteristisches selbstzentrierendes hängendes Design aus, das verhindert, dass Nährmedium zwischen der Einlage und dem äußeren Well aufgesaugt wird. Dadurch wird wiederum eine ununterbrochene und unbeschädigte Co-Kultivierung von Zellen im unteren Fach und werden somit ein ungestörtes Zellwachstum und eine ungestörte Erhaltung gewährleistet.
Anwendung
Die Corning® Costar® Transwell® Zellkultureinsätze eignen sich für Zellfärbeanwendungen und verschiedene Chemotaxis-Assays, einschließlich Fibroblastenmigrationsstudien, Tumorinvasion und Metastasierung, Transmigrationsstudien und Untersuchungen zur Hemmung der Invasion. Die Einsätze werden wie folgt eingesetzt:
  • Transwell-Assay zur Untersuchung der Rolle der TGF-β-MTA1-SMAD7-SMAD3-SOX4-EZH2-Signalachse in hepatozellulären Karzinomzellen[1]
  • MTT-Assay zur Untersuchung der GAS5-vermittelten Signalübertragung in Osteosarkomzellen[2]
  • Neuroinflammationsmodell an drei Kulturen[3]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • 10 μm dicke, transparente Membran aus Polyester
  • Für optimale Zellhaftung
  • Mit Gammastrahlung sterilisiert Mit Deckel TC-behandelte Oberfläche 0,33 cm2 Zellwachstumsbereich
  • Kann mit einer Vielzahl von extrazellulären Matrizen (ECM) und Basalmembranextrakten (BME) beschichtet werden
  • Optische Klarheit ermöglicht eine deutliche Visualisierung der Zellumrisse bei der Phasenkontrastmikroskopie
  • Kompatibel mit histochemischen Färbemitteln und Fluorochromen für verschiedene Zellfärbeanwendungen
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The CtBP1-HDAC1/2-IRF1 transcriptional complex represses the expression of the long noncoding RNA GAS5 in human osteosarcoma cells
Zhang X, et al.
International journal of biological and chemical sciences (2019)
Yan-Fang Zheng et al.
Journal of neurochemistry, 156(2), 249-261 (2020-09-06)
Neuroinflammation is believed to play a primary role in the pathogenesis of most neurodegenerative diseases including Alzheimer's disease, Parkinson's disease and schizophrenia. Currently, suitable in vitro neuroinflammation models for studying cellular interactions and inflammatory mechanisms at the neurovascular unit are
Aritro Nath et al.
Molecular cancer research : MCR, 19(2), 240-248 (2020-10-28)
Elevated uptake of saturated fatty acid palmitate is associated with metastatic progression of cancer cells; however, the precise signaling mechanism behind the phenomenon is unclear. The loss of cell adhesion proteins, such as desmoplakin (DSP), is a key driving event
Yuan He et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 316(1), H233-H244 (2018-11-10)
Stem cell therapy is a potentially effective and promising treatment for ischemic heart disease. Resistin, a type of adipokine, has been found to bind to adipose-derived mesenchymal stem cells (ADSCs). However, the effects of resistin on cardiac homing by ADSCs
Rodrigo Berzaghi et al.
Cancers, 11(5) (2019-05-22)
The abilities of cancer-associated fibroblasts (CAFs) to regulate immune responses in the context of radiotherapy remain largely unknown. This study was undertaken to determine whether ionizing radiation alters the CAF-mediated immunoregulatory effects on macrophages. CAFs were isolated from freshly-resected non-small