CLS3421
Corning® Transwell® 24 well plates
5.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface round wells, clear bottom, clear wells, flat bottom wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, case of 48, pack of 12
Synonym(e):
Zellkultureinsätze
Größe auswählen
CHF 543.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 543.00
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 6.5 mm Transwell with 5.0 μm pore polycarbonate membrane insert, TC-treated, w/lid, sterile, 48/cs
Materialien
clear bottom
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
flat bottom wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
pack of 12
case of 48
Hersteller/Markenname
Corning 3421
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Einsatzarbeitsvolumen
0.1 mL
Membrandurchm.
6.5 mm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.33 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
translucent
Porengröße
5.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- 10 μm dicke transparente Polycarbonatmembran
- Für optimale Zellanhaftung behandelt
- Verpackt als 12 Einsätze in einer 24-Well-Mikrotiterplatte, 4 Platten je Kiste
- Für die Sichtbarkeit der Zellen muss die Membran gefärbt werden
- Sterilisiert durch Gammabestrahlung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)