CLS3452
Corning® Transwell® 7 well plates
3.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, pack of 6, case of 24
Synonym(e):
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Corning® Transwell®-Zellkultureinsätze mit Polyestermembran, 24 mm Transwell with 3 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 24/cs
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt
Verpackung
case of 24
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 3452
Einsatzarbeitsvolumen
1.5 mL
Membrandurchm.
24 mm
Membrandicke
10 μm
Größe
6 wells
Oberflächenbereich
4.67 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
2.6 mL
Farbe
clear
Porengröße
3.0 μm
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bietet unter einem Phasenkontrastmikroskop eine ausgezeichnete Sichtbarmachung der Zellen und ermöglicht die Beurteilung der Lebensfähigkeit der Zellen und der Monolayer-Bildung.
- 10μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Packaged 6 inserts in a 6 well plate, 4 plates per case
- Excellent visibility under phase contrast microscopy
- Sterilized by gamma radiation
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)