CLS3378
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Synonym(e):
corning transwell, transwell corning
Größe auswählen
CHF 1’960.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 1’960.00
Empfohlene Produkte
Materialien
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
Beschreibung
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
plate format: 24 wells
Verpackung
case of 12
pack of 12
Hersteller/Markenname
Corning 3378
Einsatzarbeitsvolumen
0.1 mL
Membrandicke
10 μm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.33 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
clear
Porengröße
0.4 μm pore size
Eignung
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)