Merck
CLS3458
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size round wells, clear wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 12, case of 24
Synonym(e):
cell culture inserts, cell culture plate, cell culture plates, corning plates
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.13
Produktbezeichnung
Corning® Transwell® Polycarbonatmembran-Zellkultureinsätze, 6.5 mm Transwell Inserts with 8.0 μm pore polycarbonate membrane coated w/ Cultrex BME, w/lid, sterile, 24/cs
Materialien
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
polycarbonate membrane
round wells
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
Verpackung
pack of 12
case of 24
Hersteller/Markenname
Corning 3458
Verfügbarkeit
not available in EU
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Einsatzarbeitsvolumen
0.1 mL
Membrandurchm.
6.5 mm
Größe
24 wells
Oberflächenbereich
0.33 cm2 , cell growth area
Well-Arbeitsvolumen
0.6 mL
Farbe
translucent
Porengröße
8.0 μm
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Transwell-Zellkultureinsätze sind praktische, leicht zu verwendende, durchlässige Vorrichtungen für die Untersuchung von adhärenten und nicht adhärenten Zelllinien. Sie sind mit einer 10 μm dünnen transparenten Polycarbonatmembran ausgestattet, die mit verschiedenen Porengrößen erhältlich ist. Transwell-Einsätze werden für eine optimale Zelladhäsion vorbehandelt. Für die Zellsichtbarkeit müssen die Zellen gefärbt werden. Die PC-Membran ist mit den meisten organischen Fixierungsmitteln und Farbstoffen verträglich.
  • 10 μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Aseptically coated with Cultrex Basement Membrane Extract (BME), a soluble form of extracellular matrix purified from EHS turmors.
  • Ideal for cell invasion experiments
FOR U.S. CUSTOMERS ONLY
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of