CLS1003P1L
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 1 L
Synonym(e):
Corning container
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
perfluoroalkoxy copolymer
Leistungsmerkmale
graduations (100 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1003P-1L
H × AD
140 mm × 104 mm
Größe
1 L
Allgemeine Beschreibung
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)