Merck
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Synonym(e):
Large Glass Beaker
Größe auswählen
1 EA
CHF 625.00
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 625.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 625.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
graduations: no
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
H × AD
340 mm × 225 mm
Kapazität
10 L
Allgemeine Beschreibung
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)