Merck
Z272744
Nalgene® PFA beaker
capacity 50 mL
Synonym(e):
chemical resistance beaker, plastic beaker
Größe auswählen
1 EA
CHF 42.40
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 42.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 42.40
Check Cart for Availability
Materialien
PFA
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 1510-0050
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)