Merck
CLS1000P600
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 600 mL
Synonym(e):
Corning container
Größe auswählen
6 EA
CHF 54.90
CHF 54.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
6 EA
CHF 54.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
CHF 54.90
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
graduations (100 mL)
Hersteller/Markenname
Corning 1000P-600
H × AD
125 mm × 89 mm
Größe
600 mL
Allgemeine Beschreibung
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Sonstige Hinweise
Browse all plastic beakers
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)