Bechergläser für das Labor
Bechergläser sind im Labor häufig eingesetzte Glasgefäße ohne Verschluss und mit flachem Boden. Sie werden hauptsächlich in chemischen, biologischen, klinischen und industriellen Laboren zum Mischen, Rühren und Aufbewahren von Lösungen und anderen Proben verwendet.
Bechergläser
Glas ist das für Bechergläser im Labor am häufigsten verwendete Material. Bechergläser werden in der Regel aus Borosilikatglas hergestellt, das ihnen eine gute Temperaturwechselbeständigkeit verleiht, sodass sie im Vergleich zu Messbechern aus Kunststoff wesentlich höheren Temperaturen standhalten. Diese transparenten, zylindrischen Behälter ermöglichen Forschenden eine leichte Beobachtung des Inhalts, was sie ideal für die Überwachung von Reaktionen und Veränderungen während der Versuche macht. Sie sind in verschiedenen Formen und Größen in hoher und niedriger Ausführung, mit oder ohne Ausgießer und mit oder ohne Volumenskala erhältlich.
Duran® Bechergläser
Autoklavierbare Duran® Bechergläser werden aus Borosilikatglas 3.3 oder Neutralglas Typ 1/ in Standard- oder dickwandiger Ausführung hergestellt.
Pyrex® Bechergläser
Pyrex® Bechergläser werden so hergestellt, dass sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Temperaturwechselbeständigkeit und Festigkeit gegenüber mechanischer Einwirkung bieten. Die Becher sind mit einer Volumenskala versehen und bestehen aus Borosilikatglas Typ 1, Klasse A mit geringer Ausdehnung.
Brand® Bechergläser
Diese Becher sind in niedriger oder hoher Form erhältlich, bestehen aus Borosilikatglas 3.3 nach DIN EN ISO 3819 und sind mit einer Volumenskala und einem Ausgießer ausgestattet.
Kunststoffbecher
Kunststoffbecher werden aus verschiedenen Kunststoffen wie Polystyrol, Polypropylen, Polymethylpenten (PMP), Perfluoralkoxyalkanen (PFA), Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE), Polytetrafluorethylen (PTFE) und anderen Materialien hergestellt. Durch ihr geringes Gewicht und ihre einfache Handhabung sind sie für eine Vielzahl von Laborarbeiten geeignet. Sie können auch heiße Flüssigkeiten aufnehmen, sollen aber nicht auf offener Flamme oder mit starken Säuren oder Lösungsmitteln verwendet werden.
Brand® Becher
Brand® Becher aus Polypropylen, ETFE oder PFA sind als graduierte Becher mit Ausgießer und/oder Griff erhältlich.
Corning® Polypropylenbecher
Die Becher sind steril und werden mit Deckel geliefert.
Azlon-Becher
Azlon-Becher aus Polymethylpenten oder Polypropylen sind Becher mit Volumenskala, die in niedriger Ausführung, mit gerader Seitenwand oder als konische Becher erhältlich sind.
Nalgene® Becher
Nalgene® Becher werden aus PFA, durchsichtigem Polypropylen oder transparentem Polymethylpenten hergestellt.
Ummantelte Bechergläser
Ummantelte Bechergläser (auch als temperaturgeregelte Bechergläser bezeichnet) bestehen aus Borosilikatglas und sind mit einem integrierten Mantel ausgestattet. Mit ihnen können Proben auf einer konstanten Temperatur gehalten werden, indem eine Kühl- oder Heizflüssigkeit durch den Mantel geleitet wird. Sie werden in verschiedenen Laboranwendungen eingesetzt, insbesondere in chemischen und biologischen Reaktionen wie Enzymverdauungen, Titrationen und synthetischen organischen Reaktionen.
Einwegbecher
Einwegbecher sind bekannt für ihre Beständigkeit gegen starke Säuren und Basen, organische Lösungsmittel und häufig verwendete Laborreagenzien. Sie sind aus Polypropylen gefertigt, mit Volumenskala versehen und autoklavierbar.