Wichtige Dokumente
C7926
Collagenase aus Clostridium histolyticum
Sigma Blend Type F, ≥2.0 FALGPA units/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Biologische Quelle
Clostridium histolyticum
Qualitätsniveau
Form
powder
caseinase activity
≤10 units/mg solid
Spezifische Aktivität
≥2.0 FALGPA units/mg solid
Mol-Gew.
68-130 kDa
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.