Merck
NA0150S
Sigma-Aldrich
GenElute HP Plasmid-Miniprep-Kit
sufficient for 10 preparations
Synonym(e):
GenElute
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.52
Verwendung
sufficient for 10 preparations
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute HP Plasmid Miniprep Kit bietet eine sehr schnelle und wirksame Lösung für die Plasmidaufbereitung aus E. coli-Kulturen. Dieses Kit kombiniert eine Membrantechnologie auf Siliziumdioxidbasis mit dem Komfort eines Spin- oder Vakuumformats. Die rekombinante Übernachtkultur von E. coli wird mittels Zentrifugierung entnommen und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von der Adsorption der Plasmid-DNA auf Siliziumdioxid in Gegenwart von einem hohem Salzgehalt. Verunreinigungen werden anschließend mittels Vakuum- oder Spin-Waschschritten entfernt. Schließlich wird die gebundene Plasmid-DNA in Wasser oder Tris-EDTA-Puffer eluiert.
Die gewonnene Plasmid-DNA ist für die direkte Verwendung in Anwendungen bereit, z. B. Restriktionsverdau, Klonen, PCR, Transfektion und Sequenzierung.
Die rekombinante Übernachtkultur von E. coli wird mittels Zentrifugierung entnommen und einem modifizierten alkalischen SDS-Lyseverfahren unterzogen, gefolgt von der Adsorption der Plasmid-DNA auf Siliziumdioxid in Gegenwart von einem hohem Salzgehalt. Verunreinigungen werden anschließend mittels Vakuum- oder Spin-Waschschritten entfernt. Schließlich wird die gebundene Plasmid-DNA in Wasser oder Tris-EDTA-Puffer eluiert.
Das GenElute HP Plasmid Miniprep Kit bietet eine sehr schnelle und wirksame Lösung für die Plasmidaufbereitung aus E. coli-Kulturen. Dieses Kit kombiniert eine Membrantechnologie auf Siliziumdioxidbasis mit dem Komfort eines Spin- oder Vakuumformats. Bis zu 25 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl können in weniger als 30 Minuten aus 1 bis 5 ml E. coli-Kultur gewonnen werden. Es ist zu beachten, dass die tatsächliche Ausbeute und das optimale Volumen der zu verwendenden Kultur von dem Plasmid und dem Kulturmedium abhängen.
An overnight recombinant E. coli culture is harvested with centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis procedure followed by adsorption of the plasmid DNA onto silica in the presence of high salts. Contaminants are then removed by a vacuum or spin wash steps. Finally, the bound plasmid DNA is eluted in water or Tris buffer.
The GenElute HP Plasmid Miniprep Kit offers an ultrafast and efficient solution for plasmid preparation from E. coli cultures. This kit combines silica-based membrane technology and the convenience of spin or vacuum format,up to 25 μg of high copy plasmid DNA can be recovered from 1-5 mL of E. coli culture in less than 30 minutes. Note that actual yield and optimum volume of culture to use depend on the plasmid and the culture medium.
Anwendung
Die gewonnene Plasmid-DNA ist für die direkte Verwendung in Anwendungen bereit, z. B. Restriktionsenzymverdau, Klonen, PCR, Transkription und Sequenzierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aufgereinigte Plasmid-DNA in weniger als 30 Minuten
  • Bis zu 25 μg Plasmid-DNA mit hoher Kopienzahl
  • Flexibilität eines Vakuum- oder Spin-Formats
  • Keine Phenol/Chloroform-Extraktion oder Alkoholpräzipitation erforderlich
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
77.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
25 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Radhika Goenka et al.
The Journal of experimental medicine, 211(1), 45-56 (2013-12-25)
We have assessed the role of B lymphocyte stimulator (BLyS) and its receptors in the germinal center (GC) reaction and affinity maturation. Despite ample BLyS retention on B cells in follicular (FO) regions, the GC microenvironment lacks substantial BLyS. This
Antonietta Carbone et al.
Acta biochimica Polonica, 59(2), 275-278 (2012-06-14)
Supercoiled state corresponds to the active form for plasmid applications. The relaxed circular form of plasmids is often inactive or poorly active. To obtain significant amounts of almost fully supercoiled DNA, we modified the standard protocol of a commercially available
S Weidlich et al.
British journal of cancer, 105(2), 246-254 (2011-06-30)
The epidermal growth factor receptor-targeted monoclonal antibody cetuximab (Erbitux) was recently introduced for the treatment of metastatic colorectal cancer. Treatment response is dependent on Kirsten-Ras (K-Ras) mutation status, in which the majority of patients with tumour-specific K-Ras mutations fail to
María Pilar Trotonda et al.
Journal of bacteriology, 187(16), 5790-5798 (2005-08-04)
The biofilm-associated protein Bap is a staphylococcal surface protein involved in biofilm formation. We investigated the influence of the global regulatory locus sarA on bap expression and Bap-dependent biofilm formation in three unrelated Staphylococcus aureus strains. The results showed that
Emilia Vuttariello et al.
Molecular biotechnology, 54(3), 954-960 (2013-01-29)
Hereditary cancers account for approximately 10 % of breast and ovarian cancers. Mutations of the BRCA1 and BRCA2 genes, encoding two proteins involved in DNA repair, underlie most cases of such hereditary cancers. Women with BRCA mutations develop breast cancer