Merck
BR781320
BRAND® Streifen mit 8 PCR-Röhrchen
colorless, without caps
Synonym(e):
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Größe auswählen
125 EA
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
125 EA
CHF 111.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.22
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Materialien
colorless
polypropylene tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
thin-walled
without caps
Verpackung
pack of 125 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 781320
Methode(n)
PCR: suitable
Kapazität
0.2 mL
Arbeitsvolumen
0.2 mL
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
PCR-Streifen mit 8 und 12 Röhrchen bieten eine flexible Lösung für Ihre PCR oder qPCR. Gewölbte Kappen sorgen für zusätzlichen Versiegelungsdruck über den Deckel des Thermocyclers. Flache Kappen sind für qPCR erforderlich. Die verbundenen Kappenstreifen lassen sich leicht mit einer Hand öffnen und schließen. Getrennte Kappen und Folienstreifen eignen sich für die Automatisierung, da sie die Robotik nicht behindern. Unabhängig davon, für welche Kappe Sie sich entscheiden: Alle Varianten versiegeln die Gefäße zuverlässig und schützen Ihre Proben effektiv vor Verdunstung und Kontamination. Die extradünnen Wände ermöglichen eine gleichmäßige Wärmeübertragung beim Erwärmen und Abkühlen und somit kurze Zykluszeiten.
Anwendung
PCR, qPCR (nur flache Kappen)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Hohe Flexibilität mit einer Vielzahl von Kappentypen und Folienstreifen
  • Reduzierte Verdampfungsverluste durch fest schließende Kappenstreifen
  • Schnelle Wärmeübertragung durch dünne Gefäßwände
  • Nummerierte Wells sorgen für eine eindeutige Identifikation
  • Frei von: DNA, RNA, DNase, RNase, Pyrogenen, PCR-Inhibitoren
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)