Merck
A6659
Sigma-Aldrich
AMPSO
≥99% (titration)
Synonym(e):
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropansulfonsäure
Größe auswählen
25 G
CHF 89.60
100 G
CHF 242.00
CHF 89.60
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 89.60
100 G
CHF 242.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
227.28
Beilstein:
5929916
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
CHF 89.60
Voraussichtliches Versanddatum25. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (titration)
Form
crystalline
Nützlicher pH-Bereich
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0
Löslichkeit
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
SMILES String
CC(C)(CO)NCC(O)CS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13)
InChIKey
ACERFIHBIWMFOR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
N-(1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl)-3-amino-2-hydroxypropansulfonsäure (AMPSO) wird als kommerzieller pH-Puffer verwendet.[1]
Anwendung
AMPSO wird beim Elektroblotting elektrophoretisch aufgetrennter Proteine auf Nitrozellulose verwendet.[2]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Quantitative analysis of GAP-43 expression by neurons in microcultures using cell-ELISA
Schreyer DJ, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 72(2), 137-145 (1997)
Determination of the stability constants of Pb-(DIPSO) x-(OH) y and Pb-(AMPSO) x-(OH) y systems
Eliat EM, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 66(20), 3544-3560 (2013)
S A Bursakov et al.
Biochemical and biophysical research communications, 239(3), 816-822 (1997-11-21)
Some sulfate reducing bacteria can induce nitrate reductase when grown on nitrate containing media being involved in dissimilatory reduction of nitrate, an important step of the nitrogen cycle. Previously, it was reported the purification of the first soluble nitrate reductase
D P McGregor et al.
BioTechniques, 21(3), 463-466 (1996-09-01)
The effect of buffer composition on simultaneous PCR amplification of 16S rRNA gene fragments of five bacterial species was examined using a number of different buffer systems. Tris-based PCR buffers at final concentrations of 10 mM proved unreliable. However, when
M Hosse et al.
Environmental science & technology, 35(21), 4301-4306 (2001-11-23)
Capillary electrophoresis (CE) and fluorescence correlation spectroscopy (FCS) were employed to determine electrophoretic mobilities and hydrodynamic sizes of three humic substances (IHSS aquatic fulvic acid (FA), IHSS aquatic humic acid (HA), and IHSS peat humic acid (PHA)) as a function
Verwandter Inhalt
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Entdecken Sie hochreine biologische Puffer für die Produktion. Stellen Sie Stabilität, pH-Kontrolle und konsistente Versorgung mit unseren speziellen Fertigungslösungen sicher.