Wichtige Dokumente
B3023
Bumetanid
≥98% (TLC), powder, Na⁺/K⁺/Cl⁻ cotransporter inhibitor
Synonym(e):
3-(Butylamino)-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoesäure
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Bumetanid, ≥98%
Assay
≥98%
Form
powder
Ersteller
Roche
SMILES String
CCCCNc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(N)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H20N2O5S/c1-2-3-9-19-14-10-12(17(20)21)11-15(25(18,22)23)16(14)24-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,10-11,19H,2-3,9H2,1H3,(H,20,21)(H2,18,22,23)
InChIKey
MAEIEVLCKWDQJH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox