Fortfahren mit
44698
Bacopasid II
analytical standard
Synonym(e):
Pseudojujubogenin-3-O-[α-L-arabinofuranosyl-(1→2)-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosid]
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 574.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H76O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
929.10
MDL number:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
CHF 574.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
C\C(C)=C/[C@@H]1CO[C@]23C[C@]4(CO2)[C@H](CC[C@@H]5[C@@]6(C)CC[C@H](O[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H]7O[C@@H]9O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]9O)C(C)(C)[C@@H]6CC[C@@]45C)[C@H]3[C@@]1(C)O
InChI
1S/C47H76O18/c1-21(2)14-22-18-58-47-19-46(20-59-47)23(38(47)45(22,7)57)8-9-28-43(5)12-11-29(42(3,4)27(43)10-13-44(28,46)6)63-41-37(65-39-34(55)31(52)25(16-49)61-39)36(32(53)26(17-50)62-41)64-40-35(56)33(54)30(51)24(15-48)60-40/h14,22-41,48-57H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23-,24-,25+,26-,27-,28-,29+,30-,31+,32-,33+,34-,35-,36+,37-,38+,39+,40+,41+,43-,44-,45+,46+,47-/m1/s1
InChI key
WZWPYJOPCULCLQ-CPYMMDDTSA-N
General description
Bacopaside II is an antidepressant, belonging to the class of triterpenoid saponins isolated from the plant, Bacopa monnieri. Its potential applications include the improvement of high order cognitive processes and treatment/prevention of neurological diseases.
Application
Bacopaside II may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Bacopa monnieri using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL80364PHL80363PHL83838
Bacopasid II phyproof® Reference Substance
PHL80364
Bacopasid II
Bacopasid I phyproof® Reference Substance
PHL80363
Bacopasid I
Bacopasid V phyproof® Reference Substance
PHL83838
Bacopasid V
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bacopasid II
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)