AXYTGL200R
Ultra micro gel loader pipette tips
diam. 0.66 mm, capacity 200 μL
Synonym(e):
pipet tips
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
gel loader tips
Verpackung
case of 480 tips racked
Hersteller/Markenname
Axygen Inc
Corning
Kapazität
200 μL
Durchmesser
0.66 mm
Volumen
200 μL
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)