Please see the graphic below displaying the Transmission (%) across wavelengths. This product is comprised of High Performance Quartz Glass, which is represented by the solid blue line.
Z600172
Hellma® Makro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
Größe auswählen
CHF 236.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 236.00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 101-QS
Hellma
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10x10 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Hello, What is the light transmission % specs on this cuvette?
1 answer -
Is this Hellma art 101-10-40?
1 answer-
Yes, this item is Hellma art 101-10-40.