Wichtige Dokumente
A3145
Apigenin
≥97% (TLC), from parsley, powder
Synonym(e):
4′,5,7-Trihydroxy-flavon, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyron
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
parsley
Assay
≥97% (TLC)
Form
powder
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
DMSO: 27 mg/mL
1 M KOH: 50 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChIKey
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA3(140) , CDC2(983) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CYP1A2(1544) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , GSK3A(2931)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Il4(287287) , Tnf(24835)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?